Få mere at vide
2-nitrobenzen-1,4-diamin, TRC
Artikelnummer. 30342217
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30342217 5 g
1 options
Artikelnummer. 30342217 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB5050855G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Diamino-2-nitrobenzene
CAS 5307-14-2
Molekylær formel C6 H7 N3 O2
Mængde 5 g
Synonym p-Phenylenediamine, 2-nitro- (6CI,7CI,8CI), 2-Nitro-1,4-benzenediamine, 1,4-Benzenediamine, nitro-, 1,4-Diamino-2-nitrobenzene, 1,4-Diamino-3-nitrobenzene, 2,5-Diaminonitrobenzene, 2-Nitro-1,4-diaminobenzene, 2-Nitro-1,4-phenylenediamine, 2-Nitro-4-aminoaniline, 2-Nitro-p-phenylenediamine, 4-Amino-2-nitroaniline, C.I. 76070, C.I. Oxidation Base 22, Durafur Brown 2R, Fouramine 2R, Fourrine 36, Fourrine Brown 2R, NPD, NSC 5377, Nitro-p-phenylenediamine, Ursol Brown RR, Zoba Brown RR, o-Nitro-p-phenylenediamine, p-Phenylenediamine, nitro-
InChI formel InChI=1S/C6H7N3O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,7-8H2
SMIL Nc1ccc(N)c(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-nitrobenzen-1,4-diamin
Molekylvægt (g/mol) 153.14
Formel vægt 153.0538