Få mere at vide
2-nitrobenzamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499070
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499070 50 g 50g
11489070 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499070 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14084.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 610-15-1 | C7H6N2O3 | 166.136 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 610-15-1
Molekylær formel C7H6N2O3
Molekylvægt (g/mol) 166.136
MDL nummer MFCD00007976
InChI nøgle KLGQWSOYKYFBTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-nitrobenzamide, benzamide, o-nitro, benzamide, 2-nitro, 2-carbamoylnitrobenzene, nitrobenzamide, nitro-benzamide, 2-nitro-benzamide, benzamide,2-nitro, benzmide, 2-nitro, wln: zvr bnw
PubChem CID 11876
IUPAC navn 2-nitrobenzamid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)N)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrobenzamide
Smeltepunkt 174°C to 178°C
Kogepunkt 317°C
Mængde 50 g
Beilstein 1950928
Formel vægt 166.14
Procent renhed 98%