Få mere at vide
2-Nitrobenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30470827
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30470827 25 g
1 options
Artikelnummer. 30470827 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN49212525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrobenzaldehyde
CAS 552-89-6
Molekylær formel C7 H5 N O3
Mængde 25 g
Synonym 2-Nitrobenzaldehyde, Benzaldehyde','o-nitro- (8CI), o-Nitrobenzaldehyde (7CI), 1-Formyl-2-nitrobenzene, 2-Formyl-1-nitrobenzene, 2-Formyl-3-nitrobenzene, 2-Nitrobenzenecarboxaldehyde, NSC 5713
InChI formel InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H
SMIL [O-][N+](=O)c1ccccc1C=O
IUPAC navn 2-nitrobenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 151.12
Formel vægt 151.0269