missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Nitrobenzaldehyde Semicarbazone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitrobenzaldehyde Semicarbazone |
| CAS | 16004-43-6 |
| Molekylær formel | C8 H8 N4 O3 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Benzaldehyde','o-nitro-','semicarbazone (6CI,7CI,8CI), 2-[(2-Nitrophenyl)methylene]hydrazinecarboxamide, 2-Nitrobenzaldehyde semicarbazone, NPSCA, o-Nitrobenzaldehyde semicarbazone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N4O3/c9-8(13)11-10-5-6-3-1-2-4-7(6)12(14)15/h1-5H,(H3,9,11,13)/b10-5+ |
| SMIL | NC(=O)N\N=C\c1ccccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | [(E)-(2-nitrophenyl)methylideneamino]urea |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.17 |
| Formel vægt | 208.0596 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?