missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Nitrobenzaldehyde Semicarbazone-13C,15N2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitrobenzaldehyde Semicarbazone-13C,15N2 |
| CAS | 760179-80-4 |
| Molekylær formel | 13C C7 H8 15N2 N2 O3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N4O3/c9-8(13)11-10-5-6-3-1-2-4-7(6)12(14)15/h1-5H,(H3,9,11,13)/b10-5+/i8+1,9+1,11+1 |
| SMIL | [15NH2][13C](=O)[15NH]\N=C\c1ccccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | [(E)-(2-nitrophenyl)methylideneamino](13C)urea |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.154 |
| Formel vægt | 211.057 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?