Få mere at vide
2-Nitrobenzaldehyd, Mikromol™
Beskrivelse
2-Nitrobenzaldehyd
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitrobenzaldehyde |
| CAS | 552-89-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Nitrobenzaldehyde |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H5 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Nitrobenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccccc1C=O |
| IUPAC navn | 2-nitrobenzaldehyd |
| Vis mere |