Få mere at vide
2-Nitrobenzaldehyd, Mikromol™
Artikelnummer. 30050591
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050591 25 mg
17992186 100 mg
30458006 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30050591 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0003.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-Nitrobenzaldehyd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrobenzaldehyde
CAS 552-89-6
Analyt- eller komponentnavne 2-Nitrobenzaldehyde
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H5 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Nitrobenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H
SMIL [O-][N+](=O)c1ccccc1C=O
IUPAC navn 2-nitrobenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 151.12
Mængde 25 mg
Formel vægt 151.0269 g/mol