Få mere at vide
2-Nitroanisole, TRC
Artikelnummer. 30481513
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
100 g
Artikelnummer. Mængde
30481513 25 g
30476064 100 g
30481200 1 g
3 options
Artikelnummer. 30481513
Brand: Toronto Research Chemicals TRCN49195025G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-23-6
Kemisk navn eller materiale 2-Nitroanisole
Formel vægt 153.0426
InChI formel InChI=1S/C7H7NO3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3
IUPAC navn 1-methoxy-2-nitrobenzene
Molekylær formel C7 H7 N O3
Molekylvægt (g/mol) 153.14
SMIL COc1ccccc1[N+](=O)[O-]
Synonym Benzene, 1-methoxy-2-nitro-, Anisole, o-nitro- (8CI), 1-Methoxy-2-nitrobenzene, 1-Nitro-2-methoxybenzene, 2-Methoxy-1-nitrobenzene, 2-Methoxynitrobenzene, 2-Nitroanisole, 2-Nitromethoxybenzene, NSC 5506, o-Methoxynitrobenzene, o-Nitroanisole, o-Nitrobenzene methyl ether, o-Nitrophenyl methyl ether
Tekniske data
Mængde 25 g