Få mere at vide
2-Nitroanilin, TRC
Artikelnummer. 30478430
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30478430 10 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30478430 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN49177510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitroaniline
CAS 88-74-4
Molekylær formel C6 H6 N2 O2
Mængde 10 g
Synonym Benzenamine','2-nitro-, Aniline','o-nitro- (8CI), 2-Nitrobenzenamine, 1-Amino-2-nitrobenzene, 1-Nitro-2-aminobenzene, 2-Aminonitrobenzene, 2-Nitroaniline, 2-Nitrophenylamine, Azoene Fast Orange GR Base, Azoene Fast Orange GR Salt, Azofix Orange GR Salt, Azogene Fast Orange GR, Brentamine Fast Orange GR Base, Brentamine Fast Orange GR Salt, Devol Orange B, Devol Orange Salt B, Fast Orange Base JR, Fast Orange GR Base, Fast Orange O Base, Fast Orange O Salt, Fast Orange Salt JR, Hiltonil Fast Orange GR Base, Hiltosal Fast Orange GR Salt, Hindasol Orange GR Salt, NSC 9796, Natasol Fast Orange GR Salt, ONA, Orange Base Ciba II, Orange Base Irga II, Orange GRS Salt, Orange Salt Ciba II, Orange Salt Irga II, o-Aminonitrobenzene, o-Nitroaniline, o-Nitrobenzenamine, o-Nitrophenylamine
InChI formel InChI=1S/C6H6N2O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H,7H2
SMIL Nc1ccccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-nitroanilin
Molekylvægt (g/mol) 138.12
Formel vægt 138.0429