Få mere at vide
2-Nitroaniline, ≥99.0% (HPLC), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15666900 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15666900 100 g 100g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15666900 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 72660100G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indicator (in nonaqueous solvents),≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitroaniline
Smeltepunkt 70°C to 72°C
Kogepunkt 284°C
CAS 88-74-4
Molekylær formel C6H6N2O2
Lineær formel O2NC6H4NH2
MDL nummer MFCD00007687
FN nummer UN1661
Beilstein 509275
InChI nøgle DPJCXCZTLWNFOH-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C(=C1)N)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-nitroaniline
Molekylvægt (g/mol) 138.126
PubChem CID 6946
Formel vægt 138.12g/mol
Procent renhed ≥99.0% (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 100 g
Flammepunkt 167°C (332.6°F)
Fysisk form Crystalline