Få mere at vide
2-nitroanilin, 98%
Artikelnummer. 10255320 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10255320 100 g Glasflaske 100g
10143610 5 g Glasflaske 5g
10449630 500 g Glasflaske 500g
13438338 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10255320 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 128351000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.45 DKK
    234.65 DKK / 100g
    Spare 25.80 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 88-74-4 | C6H 6 N2O2 | 138,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-74-4
Molekylær formel C6H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 138.13
MDL nummer MFCD00007687
InChI nøgle DPJCXCZTLWNFOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-nitroaniline, benzenamine, 2-nitro, o-nitraniline, 1-amino-2-nitrobenzene, 2-nitrobenzenamine, aniline, o-nitro, devol orange b, orange grs salt, o-aminonitrobenzene, 2-aminonitrobenzene
PubChem CID 6946
IUPAC navn 2-nitroanilin
SMIL C1=CC=C(C(=C1)N)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitroaniline
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 70,0 °C til 74,0 °C
Farve Orange til Brun
Kogepunkt 284,0 °C
Flammepunkt 168 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel O2NC6H4NH2
Mængde 100 g
Beilstein 12,687
Merck Index 15,6669
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1,1 g/L i vand (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, kloroform og ether
Formel vægt 138.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystals or Flakes
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Nitroaniline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.