Få mere at vide
2-nitroanilin, 98%
Artikelnummer. 11428903
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11428903 5000 g 5000g
11418903 250 g 250g
11408903 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11428903 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11055.0I
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 88-74-4 | C6H6N2O2 | 138,126 g/mol
2-Nitroanilin er den vigtigste forløber for phenylendiaminer, som omdannes til benzimidazoler, en familie af heterocykler, der er nøglekomponenter i lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Nitroanilin er den vigtigste forløber for phenylendiaminer, som omdannes til benzimidazoler, en familie af
heterocykler, der er nøglekomponenter i lægemidler.
Opløselighed Opløseligt i vand (0,6 g
/L ved 20 C).°
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-74-4
Molekylær formel C6H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 138.126
MDL nummer MFCD00007687
InChI nøgle DPJCXCZTLWNFOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-nitroaniline, benzenamine, 2-nitro, o-nitraniline, 1-amino-2-nitrobenzene, 2-nitrobenzenamine, aniline, o-nitro, devol orange b, orange grs salt, o-aminonitrobenzene, 2-aminonitrobenzene
PubChem CID 6946
IUPAC navn 2-nitroanilin
SMIL C1=CC=C(C(=C1)N)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitroaniline
Smeltepunkt 70 °C til 74 °C
Tæthed 1.255
Kogepunkt 284 °C til 286 °C
Flammepunkt 168 °C (334 °F)
Mængde 5000 g
FN nummer UN1661
Beilstein 509275
Merck Index 14,6583
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (0,6 g/L ved 20 °C).
Formel vægt 138.13
Procent renhed 98%