Få mere at vide
2-(Nitroamino)ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Nitroamino)ethanol |
| CAS | 74386-82-6 |
| Molekylær formel | C2 H6 N2 O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-(Nitroamino)ethanol, 2-(Nitroamino)ethan-1-ol, 2-(Nitroamino)ethanol, 2-(Nitroamino)ethan-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6N2O3/c5-2-1-3-4(6)7/h3,5H,1-2H2 |
| SMIL | OCCN[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | N-(2-hydroxyethyl)nitramide |
| Molekylvægt (g/mol) | 106.081 |
| Formel vægt | 106.038 |