missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Nitroamino-2-imidazoline, TRC

Artikelnummer. 30135092
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135092 25 g
30134410 5 g
30010780 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135092 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN49176025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5465-96-3
Molekylær formel C3 H6 N4 O2
Molekylvægt (g/mol) 130.11
Synonym 1H-Imidazol-2-amine, 4,5-dihydro-N-nitro-, Imidazolidine, 2-(nitroimino)- (6CI,7CI), 4,5-Dihydro-N-nitro-1H-imidazol-2-amine, 2-(Nitroamino)-2-imidazoline, 2-(Nitroimino)imidazolidine, 2-Nitramino-2-imidazoline, 2-Nitriminoimidazolidine, 2-Nitroaminoimidazoline, 2-Nitroiminoimidazole, NSC 25961, NSC 65424, NSC 91792
IUPAC navn N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)nitramide
SMIL [O-][N+](=O)NC1=NCCN1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Nitroamino-2-imidazoline
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C3H6N4O2/c8-7(9)6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
Formel vægt 130.0491
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.