Få mere at vide
2'-Nitroacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30471902
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30471902 10 g
30467163 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30471902 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN49030010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Nitroacetophenone
CAS 577-59-3
Molekylær formel C8H7NO3
Mængde 10 g
Synonym 1-(2-Nitrophenyl)-ethanone, 1-Acetyl-2-nitrobenzene, Methyl 2-Nitrophenyl Ketone, Methyl-o-nitrophenylketone, o-Nitroacetophenone, NSC 3641
InChI formel InChI=1S/C8H7NO3/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9(11)12/h2-5H,1H3
SMIL CC(=O)c1ccccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1-(2-nitrophenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 165.15
Formel vægt 165.0426