Få mere at vide
2-Nitro-p-phenylendiamin, 95%
Artikelnummer. 11435477
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11435477 25 g 25g
11445477 100 g 100g
11455477 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23477.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5307-14-2 | C6H7N3O2 | 153,141 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5307-14-2
Molekylær formel C6H7N3O2
Molekylvægt (g/mol) 153.141
MDL nummer MFCD00007903
InChI nøgle HVHNMNGARPCGGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-1,4-phenylenediamine, 1,4-diamino-2-nitrobenzene, 2-nitro-p-phenylenediamine, 2,5-diaminonitrobenzene, 1,4-benzenediamine, 2-nitro, durafur brown, 2-nitro-1,4-benzenediamine, o-nitro-p-phenylenediamine, 4-amino-2-nitroaniline, fouramine 2r
PubChem CID 4338370
ChEBI CHEBI:76394
IUPAC navn 2-nitrobenzen-1,4-diamin
SMIL C1=CC(=C(C=C1N)[N+](=O)[O-])N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitro-p-phenylenediamine
Smeltepunkt 134°C to 137°C
Mængde 25 g
Formel vægt 153.14
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Nitro-p-phenylenediamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Nitro-p-phenylenediamine