Få mere at vide
2-Nitro-p-phenylenediamine 95-99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10499240 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
100g; Glass bottle
Artikelnummer.
10499240 100g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10499240 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 128801000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitro-p-phenylenediamine
Navn note 95-99%
CAS 5307-14-2
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 134.0°C to 140.0°C
Farve Brown to Black
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95-99%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C6H7N3O2
Lineær formel O2NC6H3(NH2)2
MDL nummer MFCD00007903
Mængde 100 g
Beilstein 13, 120
Synonym 2-nitro-1,4-phenylenediamine, 1,4-diamino-2-nitrobenzene, 2-nitro-p-phenylenediamine, 2,5-diaminonitrobenzene, 1,4-benzenediamine, 2-nitro, durafur brown, 2-nitro-1,4-benzenediamine, o-nitro-p-phenylenediamine, 4-amino-2-nitroaniline, fouramine 2r
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in hcl
InChI nøgle HVHNMNGARPCGGD-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1N)[N+](=O)[O-])N
IUPAC navn 2-nitrobenzene-1,4-diamine
Molekylvægt (g/mol) 153.141
PubChem CID 4338370
ChEBI CHEBI:76394
Formel vægt 153.14
Procent renhed 95 to 99%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Nitro-p-phenylenediamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.