missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Nitro-p-anisidine-15N, TRC

Artikelnummer. 30482740
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30482740 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30482740 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN49180210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Nitro-p-anisidine-15N
CAS 873990-80-8
Molekylær formel C7H8N15NO3
Mængde 10 mg
Synonym 1-Amino-2-nitro-4-methoxybenzene-15N, 2-Nitro-4-methoxyaniline-15N, 2-Nitro-4-methoxybenzenamine-15N, 2-Nitro-p-anisidine-15N, 3-Nitro-4-aminoanisole-15N, 4-Amino-1-methoxy-3-nitrobenzene-15N, 4-Amino-3-nitroanisole-15N, 4-Methoxy-2-nitroaniline-15N, 4-Methoxy-2-nitrobenzenamine-15N, 4-Methoxy-2-nitrohbenzenamine-15N, 4-Methoxy-2-nitrophenylamine-15N, 4-Methoxy-o-nitroaniline-15N, Acco Fast Bordeaux GP Salt-15N, Amarthol Fast Bordeaux GP Base-15N, Amarthol Fast Bordeaux GP Salt-15N, Atul Fast Bordeaux GP Base-15N, Azobase NAS-15N, Azoene Fast Bordeaux GP Base-15N, o-Nitro-p-anisidine-15N, p-Methoxy-o-nitroaniline-15N
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O3/c1-12-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3/i9+1
SMIL COc1ccc(N)c(c1)[15N+](=O)[O-]
IUPAC navn 4-methoxy-2-[oxido(oxo)azaniumyl]aniline
Molekylvægt (g/mol) 169.14
Formel vægt 169.0505
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.