missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Nitro-p-anisidine-15N, TRC

Artikelnummer. 30466957
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30466957 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30466957 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN491802100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Kemisk navn eller materiale 2-Nitro-p-anisidine-15N
CAS 873990-80-8
Molekylær formel C7H8N15NO3
Mængde 100 mg
Synonym 1-Amino-2-nitro-4-methoxybenzene-15N, 2-Nitro-4-methoxyaniline-15N, 2-Nitro-4-methoxybenzenamine-15N, 2-Nitro-p-anisidine-15N, 3-Nitro-4-aminoanisole-15N, 4-Amino-1-methoxy-3-nitrobenzene-15N, 4-Amino-3-nitroanisole-15N, 4-Methoxy-2-nitroaniline-15N, 4-Methoxy-2-nitrobenzenamine-15N, 4-Methoxy-2-nitrohbenzenamine-15N, 4-Methoxy-2-nitrophenylamine-15N, 4-Methoxy-o-nitroaniline-15N, Acco Fast Bordeaux GP Salt-15N, Amarthol Fast Bordeaux GP Base-15N, Amarthol Fast Bordeaux GP Salt-15N, Atul Fast Bordeaux GP Base-15N, Azobase NAS-15N, Azoene Fast Bordeaux GP Base-15N, o-Nitro-p-anisidine-15N, p-Methoxy-o-nitroaniline-15N
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O3/c1-12-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3/i9+1
SMIL COc1ccc(N)c(c1)[15N+](=O)[O-]
IUPAC navn 4-methoxy-2-[oxido(oxo)azaniumyl]aniline
Molekylvægt (g/mol) 169.14
Formel vægt 169.0505
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.