Få mere at vide
2'-Nitro-p-acetanisitid, TRC
Artikelnummer. 30477477
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30477477 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30477477 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN490285250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Nitro-p-acetanisidide
CAS 119-81-3
Molekylær formel C9H10N2O4
Mængde 250 mg
Synonym 2'-Nitro-4'-methoxyacetanilide, 4-Acetamido-1-methoxy-3-nitrobenzene, 4-Acetylamino-1-methoxy-3-nitrobenzene, 4-Methoxy-2-nitroacetanilide, N-(4-Methoxy-2-nitrophenyl)acetamide-, NSC 5516
InChI formel InChI=1S/C9H10N2O4/c1-6(12)10-8-4-3-7(15-2)5-9(8)11(13)14/h3-5H,1-2H3,(H,10,12)
SMIL COc1ccc(NC(=O)C)c(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn N-(4-methoxy-2-nitrophenyl)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 210.19
Formel vægt 210.0641