Få mere at vide
2'-Nitro-p-acetanisidide-15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Nitro-p-acetanisidide-15N |
| CAS | 1391052-34-8 |
| Molekylær formel | C9H10N15NO4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2'-Nitro-4'-methoxyacetanilide-15N, 4-Acetamido-1-methoxy-3-nitrobenzene-15N, 4-Acetylamino-1-methoxy-3-nitrobenzene-15N, 4-Methoxy-2-nitroacetanilide-15N, N-(4-Methoxy-2-nitrophenyl)acetamide-15N, NSC 5516-15N |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2O4/c1-6(12)10-8-4-3-7(15-2)5-9(8)11(13)14/h3-5H,1-2H3,(H,10,12)/i11+1 |
| SMIL | COc1ccc(NC(=O)C)c(c1)[15N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | N-[4-methoxy-2-[oxido(oxo)azaniumyl]phenyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.18 |
| Formel vægt | 211.0611 |