missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Nitro-N1-phenylbenzene-1,4-diamine, TRC

Artikelnummer. 30179886
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179886 10 g
30179752 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179886 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN23272010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2784-89-6
Molekylær formel C12H11N3O2
Molekylvægt (g/mol) 229.23
IUPAC navn 2-nitro-1-N-phenylbenzene-1,4-diamine
SMIL Nc1ccc(Nc2ccccc2)c(c1)[N+](=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Nitro-N1-phenylbenzene-1,4-diamine
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C12H11N3O2/c13-9-6-7-11(12(8-9)15(16)17)14-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,14H,13H2
Formel vægt 229.0851
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.