Få mere at vide
2-nitro-m-toluinsyre, TRC
Artikelnummer. 30479089
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30479089 50 g
1 options
Artikelnummer. 30479089 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN57230050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitro-m-toluic Acid
CAS 5437-38-7
Molekylær formel C8H7NO4
Mængde 50 g
Synonym 3-Methyl-2-nitrobenzoic Acid, NSC 16048
InChI formel InChI=1S/C8H7NO4/c1-5-3-2-4-6(8(10)11)7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMIL Cc1cccc(C(=O)O)c1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 3-methyl-2-nitrobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 181.15
Formel vægt 181.0375