Få mere at vide
2-nitro-m-toluinsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitro-m-toluic Acid |
| CAS | 5437-38-7 |
| Molekylær formel | C8H7NO4 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 3-Methyl-2-nitrobenzoic Acid, NSC 16048 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO4/c1-5-3-2-4-6(8(10)11)7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMIL | Cc1cccc(C(=O)O)c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 3-methyl-2-nitrobenzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.15 |
| Formel vægt | 181.0375 |