Få mere at vide
2-Nitro-5-phenylthioaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitro-5-phenylthioaniline |
| CAS | 43156-47-4 |
| Molekylær formel | C12H10N2O2S |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2-Nitro-5-(phenylthio)-benzenamine, 1-Amino-2-nitro-5-phenylthiobenzene, 2-Amino-4-phenylthio-1-nitrobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2O2S/c13-11-8-10(6-7-12(11)14(15)16)17-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,13H2 |
| SMIL | Nc1cc(Sc2ccccc2)ccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-nitro-5-phenylsulfanylaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.28 |
| Formel vægt | 246.0463 |