Få mere at vide
2-nitro-5-fluorobenzosyre, methylester, TRC
Artikelnummer. 30470047
Skift visning
Mængde:
2 g
Artikelnummer. Mængde
30470047 2 g
1 options
Artikelnummer. 30470047 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4958852G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitro-5-fluorobenzoic Acid','Methyl Ester
CAS 393-85-1
Molekylær formel C8 H6 F N O4
Mængde 2 g
InChI formel InChI=1S/C8H6FNO4/c1-14-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10(12)13/h2-4H,1H3
SMIL COC(=O)c1cc(F)ccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn Methyl 5-fluor-2-nitrobenzoat
Molekylvægt (g/mol) 199.14
Formel vægt 199.0281