Få mere at vide
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzylbromid, 97%
Artikelnummer. 15445567
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15445567 5 g 5g
15435567 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15445567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32802.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 162333-02-0 | C8H5BrF3NR. 3
Anvendes som mellemprodukter. Også som laboratoriereagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes som mellemprodukter. Også som laboratoriereagenser.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 162333-02-0
Molekylær formel C8H5BrF3NO3
MDL nummer MFCD03095413
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Smeltepunkt 36 °C til 39 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 284.03
Procent renhed 97%