Få mere at vide
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzylbromid, 97%
Description
Anvendes som mellemprodukter. Også som laboratoriereagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendes som mellemprodukter. Også som laboratoriereagenser.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide |
| Smeltepunkt | 36 °C til 39 °C |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 284.03 |
| Procent renhed | 97% |