Få mere at vide
2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic Acid |
| CAS | 320-94-5 |
| Molekylær formel | C8H4F3NO4 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | alpha,alpha,alpha-Trifluoro-2-nitro-p-toluic Acid, 4-(Trifluoromethyl)-2-nitrobenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4F3NO4/c9-8(10,11)4-1-2-5(7(13)14)6(3-4)12(15)16/h1-3H,(H,13,14) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2-nitro-4-(trifluormethyl)benzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.12 |
| Formel vægt | 235.0092 |