Få mere at vide
2-Nitro-4-thiocyanato Aniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitro-4-thiocyanato Aniline |
| CAS | 54029-45-7 |
| Molekylær formel | C7H5N3O2S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4-Amino-3-nitrophenyl Thiocyanate, 2-Nitro-4-thiocyanatobenzenamine, 4-Thiocyanato-2-nitroaniline. |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5N3O2S/c8-4-13-5-1-2-6(9)7(3-5)10(11)12/h1-3H,9H2 |
| SMIL | Nc1ccc(SC#N)cc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | (4-amino-3-nitrophenyl) thiocyanate |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.2 |
| Formel vægt | 195.0102 |