missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Nitro-4-chlorodiphenyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitro-4-chlorodiphenyl Ether |
| CAS | 91-39-4 |
| Molekylær formel | C12H8ClNO3 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 4-Chloro-2-nitro-1-phenoxybenzene, 4-Chloro-2-nitrophenyl Phenyl Ether, 4-Chloro-2-nitro-1-phenoxybenzene, 4-Chloro-2-nitrodiphenyl Ether, 4-Chloro-2-nitrophenyl Phenyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8ClNO3/c13-9-6-7-12(11(8-9)14(15)16)17-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1Oc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 4-chloro-2-nitro-1-phenoxybenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.65 |
| Formel vægt | 249.0193 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?