missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Nitro-4,5-methylendioxybenzaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitro-4,5-methylenedioxybenzaldehyde |
| CAS | 712-97-0 |
| Molekylær formel | C8 H5 N O5 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5NO5/c10-3-5-1-7-8(14-4-13-7)2-6(5)9(11)12/h1-3H,4H2 |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1cc2OCOc2cc1C=O |
| IUPAC navn | 6-nitro-1,3-benzodioxol-5-carbaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.13 |
| Formel vægt | 195.0168 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?