Få mere at vide
2-Nitro-3-pentanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitro-3-pentanol |
| CAS | 20575-40-0 |
| Molekylær formel | C5 H11 N O3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO3/c1-3-5(7)4(2)6(8)9/h4-5,7H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCC(O)C(C)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-nitropentan-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 133.15 |
| Formel vægt | 133.0739 |