missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Nitro-3-pentanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitro-3-pentanol |
| CAS | 20575-40-0 |
| Molekylær formel | C5 H11 N O3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO3/c1-3-5(7)4(2)6(8)9/h4-5,7H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCC(O)C(C)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-nitropentan-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 133.15 |
| Formel vægt | 133.0739 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?