Få mere at vide
2-nitro-2-methyl-1,3-propandiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10102781 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10102781 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10102781 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 134800050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    536.58 DKK
    482.65 DKK / 5g
    Spare 53.93 DKK
    10% Slukket
CAS: 77-49-6 | Molecular Formula: C4H9NO4 | Molecular Weight: 135.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-49-6
Molekylær formel C4H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 135.12
MDL nummer MFCD00024812
InChI nøgle LOTYADDQWWVBDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2-nitro-1,3-propanediol, nmpd, 2-nitro-2-methyl-1,3-propanediol, nitroisobutylglycol, 1,3-propanediol, 2-methyl-2-nitro, 2-methyl-2-nitropropanediol, 1,1-dimethylol-1-nitroethane, caswell no. 573n, epa pesticide chemical code 573900, acmc-1basy
PubChem CID 6480
IUPAC navn 2-methyl-2-nitropropan-1,3-diol
SMIL CC(CO)(CO)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitro-2-methyl-1, 3-propanediol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 147 °C til 149 °C
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 80g/100mL (20 c)
Formel vægt 135.12
Procent renhed 99%