missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Nitro-1H-imidazole-1-acetic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30479547
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479547 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30479547 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN49623525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Nitro-1H-imidazole-1-acetic Acid Methyl Ester
CAS 22813-31-6
Molekylær formel C6H7N3O4
Mængde 25 mg
Synonym Methyl 2-(2-Nitro-1H-imidazol-1-yl)acetate, Methyl 2-Nitroimidazole-1-acetate, 2-Nitroimidazole-1-acetic Acid Methyl Ester, NSC 302986, RGW 613
InChI formel InChI=1S/C6H7N3O4/c1-13-5(10)4-8-3-2-7-6(8)9(11)12/h2-3H,4H2,1H3
SMIL COC(=O)Cn1ccnc1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn methyl 2-(2-nitroimidazol-1-yl)acetate
Molekylvægt (g/mol) 185.14
Formel vægt 185.0437
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.