Få mere at vide
2-Nitro-1-propanol, 97%
Artikelnummer. 11310508
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11310508 25 g 25g
11300508 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11310508 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043843.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 2902-96-7 | C3H7NO3 | 105,09 g/mol
2-Nitro-1-propanol bruges i forbedret syntese af 2,2,2-trinitroethylethere, hæmmer metanproduktion under in vitro ruminal fermentering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2902-96-7
Molekylær formel C3H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 105.09
MDL nummer MFCD00007398
InChI nøgle PCNWBUOSTLGPMI-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-nitro-1-propanol, 2-nitropropanol, 1-propanol, 2-nitro, 2-nitropropanol-1, ccris 5045, 2-nitro-propan-1-ol, acmc-20anp9, 1-hydroxy-2-nitropropane, 1-propanol, 2-nitro-8ci
PubChem CID 92187
IUPAC navn 2-nitropropan-1-ol
SMIL CC(CO)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitro-1-propanol
Tæthed 1.185 g/mL
Kogepunkt 73 °C (1 mmHg)
Flammepunkt 100 °C (212 °F)
Brydningsindeks 1.439
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 105.09
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske