Få mere at vide
2-Nitro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene |
| CAS | 320-88-7 |
| Molekylær formel | C8H3F6NO2 |
| MDL nummer | MFCD00236674 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | [O-][N+](=O)C1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.11 |
| Procent renhed | 97% |