Få mere at vide
2-Nitro-1,3-bis(phenylthio)benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitro-1,3-bis(phenylthio)benzene |
| CAS | 98119-89-2 |
| Molekylær formel | C18H13NO2S2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Nitro-1,3-bis(phenylthio)-benzene, 2,6-Bis(phenylsulfanyl)nitrobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C18H13NO2S2/c20-19(21)18-16(22-14-8-3-1-4-9-14)12-7-13-17(18)23-15-10-5-2-6-11-15/h1-13H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1c(Sc2ccccc2)cccc1Sc3ccccc3 |
| IUPAC navn | 2-nitro-1,3-bis(phenylsulfanyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 339.43 |
| Formel vægt | 339.0388 |