Få mere at vide
2-Nitro-1,3-benzenedimethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitro-1,3-benzenedimethanol |
| CAS | 16578-60-2 |
| Molekylær formel | C8 H9 N O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Nitro-m-Xylene-α,α'-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO4/c10-4-6-2-1-3-7(5-11)8(6)9(12)13/h1-3,10-11H,4-5H2 |
| SMIL | OCc1cccc(CO)c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | [3-(hydroxymethyl)-2-nitro-phenyl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.161 |
| Formel vægt | 183.0532 |