Få mere at vide
2-Nitratoethylamine nitrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitratoethylamine nitrate |
| CAS | 4665-58-1 |
| Molekylær formel | C2H6N2O3 . HNO3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-amino-Ethanol 1-nitrate nitrate, Ethanol','2-amino-','nitrate (ester)','mononitrate (salt) (9CI), Ethanol','2-amino-','nitrate (ester)','nitrate (8CI), Ethanol','2-amino-','nitrate','nitrate (6CI), 2-Aminoethanol nitrate (ester)','nitrate (salt), 2-Nitratoethylammonium nitrate, 2-Nitroxyethylamine nitrate, 2-Nitroxyethylamine nitric acid salt, Fourneau 2054, O-Nitromonoethanolamine nitrate salt, [2-(Nitrooxy)ethyl]ammonium nitrate |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6N2O3.HNO3/c3-1-2-7-4(5)6;2-1(3)4/h1-3H2;(H,2,3,4) |
| SMIL | NCCO[N+](=O)[O-].O[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-aminoethyl nitrate;nitric acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.09 |
| Formel vægt | 169.0335 |