Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente 2-hals adaptere
Artikelnummer. 10366071
Skift visning
Standard konusled nr.:
Fatning Lodret NS 14/23
Fatning Lodret NS 19/26
Fatning Lodret NS 29/32
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled nr.
10366071 Fatning Lodret NS 29/32
10221411 Fatning Lodret NS 14/23
10244581 Fatning Lodret NS 19/26
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10366071 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05000414
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Med to NS-fatninger og en NS-kegle
  • Stigende vinkel: 105°
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Materiale Duran Glas
Standard konusled nr. Fatning Lodret NS 29/32