Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ 2-hals adapter
Artikelnummer. 10231411
Skift visning
Standard konusled:
NS 14/23, NS 14/23
NS 19/26, NS 19/26
NS 24/29, NS 24/29
NS 29/32 lodret fatning, 29/32 NS skrå fatning
NS 29/32 lodret fatning, 29/32 NS skrå fatning, multipel adapter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled
10231411 NS 29/32 lodret fatning, 29/32 NS skrå fatning, multipel adapter
10221501 NS 14/23, NS 14/23
11846134 NS 19/26, NS 19/26
10719221 NS 24/29, NS 24/29
10444251 NS 29/32 lodret fatning, 29/32 NS skrå fatning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10231411 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 05005444
Forventet forsendelse: 03-11-2026
2-hals adapter lavet af DURAN™ rør.
  • Kemisk resistens
  • Høj temperatur modstand
Tekniske data
Type 2-halset adapter
Materiale Duran Glas
Standard konusled NS 29/32 lodret fatning, 29/32 NS skrå fatning, multipel adapter