Få mere at vide
2-NBDG, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-NBD Glucose |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N4O8/c17-3-6-10(18)11(19)9(12(20)23-6)13-4-1-2-5(16(21)22)8-7(4)14-24-15-8/h1-2,6,9-13,17-20H,3H2/t6-,9-,10-,11-,12?/m1/s1 |
| Formel vægt | 342.0812 |