Få mere at vide
Tocris Bioscience™ 2-NBDG
Beskrivelse
Fluorescent glucose analog for visualizing glucose uptake into living cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Deoxy-2-[(7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]-D-glucose |
| CAS | 186689-07-6 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighed | Soluble to 100mM in DMSO |
| Molekylær formel | C12H14N4O8 |
| Formel vægt | 342.26 |
| Fysisk form | Solid |
| Renhed | >97% |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.264 |