Få mere at vide
2-Naphthyloxyacetamide, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Naphthyloxyacetamide |
| CAS | 35368-77-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Naphthyloxyacetamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H11 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Acetamide, 2-(2-naphthyloxy)- (6CI,7CI), 2-(2-Naphthalenyloxy)acetamide, 2-(2-Naphthyloxy)acetamide, 2-Naphthyloxyacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO2/c13-12(14)8-15-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h1-7H,8H2,(H2,13,14) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | NC(=O)COc1ccc2ccccc2c1 |
| Vis mere |