Få mere at vide
2-Naphthyloxyacetamide, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311470
Skift visning
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30311470 25 mg 25mg
1 options
Artikelnummer. 30311470 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC15478000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Naphthyloxyacetamide
CAS 35368-77-5
Analyt- eller komponentnavne 2-Naphthyloxyacetamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H11 N O2
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Acetamide, 2-(2-naphthyloxy)- (6CI,7CI), 2-(2-Naphthalenyloxy)acetamide, 2-(2-Naphthyloxy)acetamide, 2-Naphthyloxyacetamide
InChI formel InChI=1S/C12H11NO2/c13-12(14)8-15-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h1-7H,8H2,(H2,13,14)
Løsningstype Neat
SMIL NC(=O)COc1ccc2ccccc2c1
IUPAC navn 2-naphthalen-2-yloxyacetamide
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 201.22
Mængde 25 mg
Formel vægt 201.079 g/mol