missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2-Naphthyloxy)acetyl Chloride, TRC

Artikelnummer. 30479037
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479037 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30479037 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN378655250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2-Naphthyloxy)acetyl Chloride
CAS 40926-77-0
Molekylær formel C12 H9 Cl O2
Mængde 250 mg
Synonym 2-(2-Naphthalenyloxy)acetyl Chloride, 2-(2-Naphthyloxy)acetyl Chloride, β-Naphthyloxyacetyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C12H9ClO2/c13-12(14)8-15-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h1-7H,8H2
SMIL ClC(=O)COc1ccc2ccccc2c1
IUPAC navn 2-naphthalen-2-yloxyacetyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 220.652
Formel vægt 220.029
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.