Få mere at vide
2-Naphthylmagnesium bromide, 0.25M in MeTHF, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15488037
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15488037 100 mL 100ml
15478037 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51160.AE
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21473-01-8
Molekylær formel C10H7BrMg
Molekylvægt (g/mol) 231.38
MDL nummer MFCD01319910
InChI nøgle XNUCNPPAQXKAOY-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-naphthylmagnesium bromide, 2-naphthylmagnesiumbromide, 2-naphthyl magnesium bromide, 2-naphthalenylmagnesium bromide, 2-naphthalenyl magnesiumbromide, naphthalen-2-ylmagnesium bromide, xnucnppaqxkaoy-uhfffaoysa-m, bromo naphthalen-2-yl magnesium, 2-naphthylmagnesium bromide, 0.25m in methf, grignard reagent
PubChem CID 11195619
IUPAC navn magnesium;2H-naphthalen-2-ide;bromide
SMIL Br[Mg]C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Naphthylmagnesium bromide
Mængde 100 mL
FN nummer UN2924
Følsomhed Air and moisture sensitive
Formel vægt 231.37
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.25M in MeTHF