missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Naphthylamine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30481145
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481145 1 mg
30469820 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30481145 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN3780201MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 612-52-2
Molekylær formel C10H9N . (HCl)
Molekylvægt (g/mol) 143.18
Synonym 2-Naphthalenamine Hydrochloride, 2-Aminonaphthalene Hydrochloride, β-Naphthylamine Hydrochloride
IUPAC navn naphthalen-2-amine;hydrochloride
SMIL Cl.Nc1ccc2ccccc2c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Naphthylamine Hydrochloride
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C10H9N/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,11H2
Formel vægt 179.0502
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.