Få mere at vide
2-Naphthylamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Naphthylamine Hydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9N/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,11H2 |
| Formel vægt | 179.0502 |