Få mere at vide
2-Naphthylamine-d7, TRC
Artikelnummer. 30481614
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30481614 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30481614 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN37801250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Naphthylamine-d7
CAS 93951-94-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C10 2H7 H2 N
Mængde 50 mg
Synonym 2-Naphthalen-1,3,4,5,6,7,8-d7-amine, 2-Aminonaphthalene D7, 2-Naphthylamine-d7
InChI formel InChI=1S/C10H9N/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,11H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c(N)c([2H])c([2H])c2c1[2H]
IUPAC navn 1,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaphthalen-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 150.23
Formel vægt 150.1174
Procent renhed >95